Drukuj
chlorek sodu ≥99.0% ACS, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J21618.A1 J21618.A9 J21618.A7 J21618.36
J21618.A1EA 700 PLN
J21618.A1 J21618.A9 J21618.A7 J21618.36
chlorek sodu ≥99.0% ACS, Ultrapure
chlorek sodu
Formuła: NaCl
Temp. Wrzenia: 1413 °C
Temp. topnienia: 801 °C
Gęstość: 2,165 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003477
Numer CAS: 7647-14-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3
Klasyfikacja Merck : 14,08599
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Chlorate and Nitrate (NO₃) ≤0.003%
Assay ≥99.0%
Residual Halide Bromide (Br) ≤0.01%
Residual Halide Iodide (I) ≤0.002%
Impurity Content Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.004%
Insoluble Material ≤0.005%
pH (5%, H₂O, 25 °C) 5.0 - 9.0
Barium (Ba) Passes Test
Calcium (Ca) ≤0.002%
Heavy Metal (Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001%
Potassium (K) ≤0.005%