Azydek sodu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium triazide
J21610.22
J21610.36
J21610.A1
J21610.22EA
699
PLN
J21610.22
J21610.36
J21610.A1
Azydek sodu 99+%
Azydek sodu
Formuła:
NaN₃ MW: 65.01 g/mol Temp. topnienia: ∼275 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.846 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003536 Numer CAS: 26628-22-8 Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1 Jednostka: 1687 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,08581 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form | White crystalline powder |
Assay (Unspecified) | ≥99.0% |
Loss on Drying | ≤0.5% |