Drukuj
D(+)-rafinoza pentahydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-(+)-Raffinose pentahydrate, Gossypose pentahydrate, (3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-((((3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol pentahydrate, Melitriose pentahydrate, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→6)-α-D-glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, Melitose pentahydrate
J21060.A1 J21060.22 J21060.36
J21060.A1EA 9710 PLN
J21060.A1 J21060.22 J21060.36
D(+)-rafinoza pentahydrat
D(+)-rafinoza pentahydrat
Formuła: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…82 °C
Temp. topnienia: 80
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071590
Numer CAS: 17629-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-146-9
Klasyfikacja Merck : 14,08089
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.05%
Loss on Drying ≤15.3%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) +104.9 ±1.3°
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Heavy Metal (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm