Drukuj
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 98,5 Dry_basis, ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
J19256.A1 J19256.22
J19256.A1EA 2450 PLN
J19256.A1 J19256.22
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy) 98,5 Dry_basis, ultrapure
MOPS (kwas 4-morfolinopropanosulfonowy)
Formuła: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Temp. topnienia: 277…280 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006183
Numer CAS: 1132-61-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-478-5
Klasyfikacja Merck : 14,06265
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Dry Basis) ≥98.5%
Assay Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) ≤0.1
Chloride Content ≤0.01%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.1%
Impurity Content Sulphate (SO₄) ≤0.02%
Loss on Drying ≤0.5%
pKa (20 °C) 7.20 ±0.15
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm