Drukuj
L(+)-glutamina ≥98.5%, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
J16285.A1 J16285.22 J16285.30 J16285.36
J16285.A1EA 3080 PLN
J16285.A1 J16285.22 J16285.30 J16285.36
L(+)-glutamina ≥98.5%, Ultrapure
L(+)-glutamina
Formuła: C₅H₁₀N₂O₃
Temp. Wrzenia: 355 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 185…186 °C
Gęstość: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008044
Numer CAS: 56-85-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-292-1
Klasyfikacja Merck : 14,04471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤0.1%
Impurity content, Sulphate (SO₄) ≤0.028%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation 6.3° - 7.3° (c=4 in H₂O)
Trace Metal, Arsenic (As) ≤3 ppm
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Trace Metal, Iron (Fe) ≤10 ppm