Drukuj
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥99.5%, Ultrapure dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J15397.22 J15397.14 J15397.06
J15397.22EA 10380 PLN
J15397.22 J15397.14 J15397.06
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol ≥99.5%, Ultrapure dla biologii molekularnej
(R*,R*)-1,4-Disulfanylobutan-2,3-diol
Used as a protective agent for SH groups.
Formuła: C₄H₁₀O₂S₂
Temp. Wrzenia: 125…130 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00004877
Numer CAS: 3483-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 222-468-7
Klasyfikacja Merck : 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (SH) ≥99.5%
Assay Absorbance (260 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.40
Assay Absorbance (280 nm, 0.1 M, 1 cm) ≤0.08
DNase Passes Test
Impurity Content, OxidiSed DTT ≤0.3%
Protease Activity Passes Test
RNase Passes Test