Drukuj
Złącza rurowe do nakrętek z gwintem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
01350000 01350001 01360001 01360000
201-1032EA 11 PLN
201-1032 201-1193 201-1034 201-1033
Złącza rurowe do nakrętek z gwintem
Okucia i złącza
PP with silicone seals.
  • Suitable for threaded connection caps with GL 14 and GL 18 threads
  • Robust
Informacje do zamówienia: Caps can be ordered separately.