Drukuj
Kwas S-(-)-jabłkowy 99+% (by GC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
J18700.A1 J18700.36
J18700.A1EA 4330 PLN
J18700.A1 J18700.36
Kwas S-(-)-jabłkowy 99+% (by GC)
Kwas S-(-)-jabłkowy
Formuła: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…106 °C
Gęstość: 1.6
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064213
Numer CAS: 97-67-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-601-5
Klasyfikacja Merck : 14,05707
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) ≥99%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Optical Rotation (c=5.5 in pyridine) -26.5 to -30.0°