Glicyna 99+%, ultrapure Molecular_Biology
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
J16407.A1
J16407.A7
J16407.36
J16407.A1EA
973
PLN
J16407.A1
J16407.A7
J16407.36
Glicyna 99+%, ultrapure Molecular_Biology
Glicyna
Formuła:
NH₂CH₂COOH MW: 75.07 g/mol Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼ 245 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.595 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008131 Numer CAS: 56-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 200-272-2 Klasyfikacja Merck : 14,04491 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Unspecified) | ≥99.0% |
Assay (Unspecified) - Hydrolysable Substances | Passes Test |
Assay (Unspecified) - Readily Carbonisable Substances | Passes Test |
Chloride Content | ≤50 ppm |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residue on Ignition | ≤0.1% |
Impurity Content Sulphate (SO₄) | ≤50 ppm |
lambda-max (UV-Vis) - (1 M, 1 cm ≤0.05) | 260 nm |
Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Barium (Ba) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Copper (Cu) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Lead (Pb) | ≤1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤1 ppm |
Manganese (Mn) | ≤1 ppm |
Zinc (Zn) | ≤1 ppm |