Drukuj
EDTA sól disodowa dihydrat 0.5 M roztwór wodny, Ultrapure dla biologii molekularnej
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Filtered through a 0.2 µm filter.
J15694.AE J15694.AP
J15694.AEEA 327 PLN
J15694.AE J15694.AP
EDTA sól disodowa dihydrat 0.5 M roztwór wodny, Ultrapure dla biologii molekularnej
EDTA sól disodowa dihydrat
0.5 M solution of EDTA.Na₂ in high purity dH₂O, pH 8.0.
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
Sposób pakowania: Dispensed into durable, square Nalgene bottles.
Formuła: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150037
Numer CAS: 6381-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM