Drukuj
eter dietylowy kwasu pirowęglowego ≥97%, Ultrapure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
J14710.AE J14710.AC
J14710.AEEA 3430 PLN
J14710.AE J14710.AC
eter dietylowy kwasu pirowęglowego ≥97%, Ultrapure
eter dietylowy kwasu pirowęglowego
A strong, non-specific inhibitor of ribonuclease. Reacts with the N1 of histidine residues in proteins under mild conditions. It can be used to cross-link and modify proteins by ethoxyformylation of NH₂ and imidazole groups in proteins. It reacts with amines and thus cannot be used with Tris buffer.
Formuła: O(COOC₂H₅)₂
MW: 162.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 93…94 °C (18 mmHg)
Temp. topnienia: 69 °C
Gęstość: 1.101
Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009106
Numer CAS: 1609-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-542-8
Klasyfikacja Merck : 14,07998
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (unspecified) ≥97%