Drukuj
tytan, gauze woven from wire Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46406.FL 46406.GT
46406.FLEA 1130 PLN
46406.FL 46406.GT
tytan, gauze woven from wire Ø 0.05 mm (0.002 in) 100 mesh
tytan
Wire Cloth
Formuła: Ti
MW: 47.88 g/mol
Temp. Wrzenia: 3262
Temp. topnienia: 1660
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011264
Numer CAS: 7440-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-142-3
Klasyfikacja Merck : 12,09610