Drukuj
Chlorek rodu(III) solution 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Rhodium(III) chloride, Rhodium trichloride
46523.NJ 46523.NA
46523.NJEA 3280 PLN
46523.NJ 46523.NA
Chlorek rodu(III) solution 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Chlorek rodu(III)
Formuła: Cl₃Rh
MW: 209.26 g/mol
Gęstość: 5.38
Numer MDL: MFCD00011204
Numer CAS: 10049-07-7
Jednostka: 3264
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,8188