Drukuj
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 365 PLN
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Formuła: C₆H₁₄N₂
MW: 264.28 g/mol
Temp. topnienia: 273 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00191979
Numer CAS: 39961-95-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥97,5