Drukuj
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-amino-2-methylbenzoate, 5-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester, 5-Amino-2-methylbenzoic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid methyll ester, 5-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, Methyl 5-Amino-o-toluate, Methyl 5-Amino-2-methylbenzoate
H61671.14 H61671.22
H61671.14EA 1360 PLN
H61671.14 H61671.22
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate 97%
Methyl-5-amino-2-methylbenzoate
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 39…40 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08752568
Numer CAS: 18595-12-5