Drukuj
Pianka do mycia rąk, Phago´derm Sensitive
Dostawca: PHAGOGENE
65083 65085
PHAG65083EA 298 PLN
PHAG65083 PHAG65085
Pianka do mycia rąk, Phago´derm Sensitive
Pielęgnacja skóry Środki do dezynfekcji dłoni Płyny i pianki do dezynfekcji skóry
Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
  • Skin stays soft and supple even when frequently washed
  • Formulated to minimise the risk of allergic reactions
  • Moisturising potential for 30 minutes
  • High rinsability
Suitable for children under 36 months and women pregnant/nursing and hypoallergenic.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904