Drukuj
Tacki do dezynfekcji, autoklawowalne
Dostawca: Phagogene
PHAG60275EA 10480 PLN
PHAG60275
Tacki do dezynfekcji, autoklawowalne
Tace/Naczynia/Parownice Tace do sterylizacji
PP.
  • Polypropylene bins
  • Equipped with lid
  • Graduation inside the bins
  • Autoclavable at 134 °C/18 min.
Trays for pre-disinfection and disinfection by soaking of the medico-surgical instrumentation.