Drukuj
Odczynniki Karla fischera, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
36115-1L 36116-1L 36116-6X1L 36117-1L
36115-1LEA 682 PLN
36115-1L 36116-1L 36116-6X1L 36117-1L
Odczynniki Karla fischera, Fluka™
Odczynniki do oznaczeń metodą Karla Fischera
Karl fischer reagents can be used for for pyridine-based volumetric KF titration.
  • Titre: 5,5 to 6,5 mg/ml
Mixture of solutions A and B (ratio 1:1) yield water equivalent (titre) of mi, for pyridine-based volumetric KF titration.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Temperatura wrzenia 123 °C >60 °C >60 °C
Temperatura zapłonu 33 °C 16 °C 11 °C