Drukuj
Chusteczki cleanroom, TechniScrub™, Texwipe®
Dostawca: Texwipe
TX4412 TX4409
115-2465EA 1660 PLN
115-2465 115-2464
Chusteczki cleanroom, TechniScrub™, Texwipe®
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki nawilżane TechniScrub™ są wykonane z włókniny o 50% poliestru/50% celulozy z obciętą krawędzią. Produkowane w cleanroom.
  • Chusteczki mają teksturowaną stronę do usuwania osadów i gładką stronę do późniejszego wycierania i czyszczenia
  • Unikalna konstrukcja zapewnia doskonałą pojemność sorbcyjną
  • Wyprodukowano, aby zapewnić niski poziom cząsteczek i substancji ekstrahowalnych; nadaje się do ogólnego czyszczenia i wycierania
  • Doskonała odporność chemiczna na zgodność z różnymi rozwiązaniami
  • Bezpieczne autoklawowanie.
Chusteczki TechniScrub ™ nadają się do wycierania, czyszczenia, kontroli rozlania i nakładania lub usuwania smarów, klejów, pozostałości i innych roztworów, w tym środków dezynfekujących. Są one kompatybilne z rozpuszczalnikami, takimi jak alkohol izopropylowy (IPA), etanol, aceton i środki odtłuszczające. Zastosowania obejmują zastosowanie w takich branżach jak przemysł lotniczy, laboratoria zwierzęce, produkty biologiczne, pomieszczenia czyste, apteki, przemysł, medycyna, mikroelektronika i półprzewodniki. Indywidualnie kodowane partie w celu zapewnienia identyfikowalności i kontroli jakości.
Certyfikaty: Chusteczki spełniają wymogi USP 797 i USP 800.