Drukuj
Adaptery z gwintem zewnętrznym
Dostawca: PerkinElmer
B0507918 B0507919 B0507920 B0507921 B0507949
PERCB0507918EA 166 PLN
PERCB0507918 PERCB0507919 PERCB0507920 PERCB0507921 PERCB0507949
Adaptery z gwintem zewnętrznym
Okucia i złącza
Adapters with external screw thread (6,4 mm) for FIMS-100, FIMS-400, FIAS-100 or FIAS-400 flow injection system.