Drukuj
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate ≥98% (Ti basis), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
14007-1KG 14007-6X1KG
SIAL14007-1KGEA 562 PLN
SIAL14007-1KG SIAL14007-6X1KG
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate ≥98% (Ti basis), Sigma-Aldrich®
Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate
Formuła: K₂[TiO(C₂O₄)₂]·2H₂O
Numer MDL: MFCD00150592
Numer CAS: 14402-67-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Ti basis) ≥98%
Iron (Fe) ≥98%
Potassium (K) ≤26%
Titration with KMnO₄ ≥90.0%