Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
47674-25G-F
47674-5G-F
47674-100G-F
47674-1KG-F
SIAL47674-25G-FEA
548
PLN
SIAL47674-25G-F
SIAL47674-5G-F
SIAL47674-100G-F
SIAL47674-1KG-F
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formuła:
C₃₉H₃₄N₂O₅ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00077056 Numer CAS: 132327-80-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) | ≥98.0% |
Optical Activity | [α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF |