Drukuj
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
47624-1G-F 47624-10G-F 47624-25G-F 47624-100G-F 47624-1KG-F
SIAL47624-1G-FEA 218 PLN
SIAL47624-1G-F SIAL47624-10G-F SIAL47624-25G-F SIAL47624-100G-F SIAL47624-1KG-F
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formuła: C₂₆H₃₂N₂O₆
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037138
Numer CAS: 71989-26-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure
Specific Rotation (C=1 in DMF at 20 °C) -13 to -11°
Purity (HPLC) ≥98.0%
Optical Activity [α]20/D - 12±1°, c = 1% in DMF