Drukuj
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan ≥97.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Fmoc-L-Trp(Boc)-OH, N1-Boc-Nɑ-Fmoc-L-tryptophan, 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan, Fmoc-Trp(Boc)-OH
47561-25G-F 47561-5G-F 47561-100G-F 47561-1KG-F
SIAL47561-25G-FEA 781 PLN
SIAL47561-25G-F SIAL47561-5G-F SIAL47561-100G-F SIAL47561-1KG-F
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan ≥97.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N1-tert-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Formuła: C₃₁H₃₀N₂O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153366
Numer CAS: 143824-78-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (HPLC Area) ≥97.0%
Specific Rotation (20/D) -21.0 ±2.0°
Concentration C=1 in DMF
Proton NMR Spectrum Conforms to Structure