Drukuj
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Fmoc-Thr(tBu)-OH, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-threonine, FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
47622-10G-F 47622-100G-F
SIAL47622-10G-FEA 413 PLN
SIAL47622-10G-F SIAL47622-100G-F
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine ≥98.0% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formuła: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077075
Numer CAS: 71989-35-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) ≥98%
Optical activity [α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate