Drukuj
Acetonitryl 99,9 GC_ASSAY_METHOD ACS, super gradient UHPLC
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu
Filter 0,2 um_Inert_Gas_filled
221881.1611 221881.1612 221881.16153
APPC221881.1611EA 603 PLN
APPC221881.1611 APPC221881.1612 APPC221881.16153
Acetonitryl 99,9 GC_ASSAY_METHOD ACS, super gradient UHPLC
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0.781 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Minimum Assay (G.C.) 5 - 10
Identity IR Passes Test
Suitability for Gradient acc. to ACS Passes Test
APHA Colour Max. 10
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Non-Volatile Matter Max. 0.0001%
Base Line Grift (210 nm) Max. 10 mUA
Water (H₂O) Max. 0.015%
Gradient at 210 nm Max. 1 mUA
Gradient at 254 nm Max. 0.5 mUA
Fluorescence at 254 nm (as Quinine) Max. 1 ppb
Fluorescence at 365 nm (as Quinine) Max. 0.5 ppb
Transmittance at 190 (Cut off) nm ≥30%
Transmittance at 193 nm ≥60%
Transmittance at 195 nm ≥80%
Transmittance at 200 nm ≥90%
Transmittance at 230 - 400 nm ≥98%
Rohrschneider Polarity (HPLC) Max. 5.8
Eluotropic Value E° (Al₂O₃ - HPLC) Max. 0.65