Drukuj
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-4a,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-4H-benzo[b]pyrano[2,3-e][1,4]dioxin-4-one dihydrochloride pentahydrate
A3834.0005 A3834.0010
A3834.0005EA 714 PLN
A3834.0005 A3834.0010
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (by titrimetric analysis), BioChemica®
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Formuła: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150886
Numer CAS: 22189-32-8
Numer WE (dawny EINECS): 244-554-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Titrimetric) Min. 95%