Drukuj
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
H59730.06 H59730.14
H59730.06EA 499 PLN
H59730.06 H59730.14
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98% (by HPLC)
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Formuła: C₂₈H₂₉NO₅
Temp. topnienia: 153…156 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037129
Numer CAS: 71989-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 276-262-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) >97.5%