Drukuj
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Fmoc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 581 PLN
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97% (by HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Formuła: C₃₈H₃₂N₂O₅
Temp. topnienia: 201…204 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077049
Numer CAS: 132388-59-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) Min. 96.0%