Drukuj
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine, N-a-Fmoc-O-t-butyl-L-serine, Fmoc-Ser(tBu)-OH, O-tert-Butyl-N-Fmoc-L-serine
H59422.06 H59422.14
H59422.06EA 448 PLN
H59422.06 H59422.14
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine 97% (by HPLC)
O-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine
Formuła: C₂₂H₂₅NO₅
MW: 383.44 g/mol
Temp. topnienia: 127…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037127
Numer CAS: 71989-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 276-260-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) Min. 97.5%