Drukuj
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic Acid 5-tert-Butyl Ester, 5-tert-Butyl N-Fmoc-L-glutamate
H59169.06 H59169.14
H59169.06EA 588 PLN
H59169.06 H59169.14
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate
Formuła: C₂₄H₂₇NO₆
Temp. topnienia: 83…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037135
Numer CAS: 71989-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 276-253-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) Min. 97.5%