Drukuj
N,N-Dimetyloformamid 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Pest_Residual
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMF
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85936.290EA 387 PLN
85936.290 85936.320
N,N-Dimetyloformamid 99,8 GC anhydrous basis, PESTINORM® Pest_Residual
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 153
Temp. topnienia: –60.5 °C
Temp. Zapłonu: 57.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-679-5
Jednostka: 2265
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD any Pesticide (as Lindane). max. 5 pg/ml