Drukuj
Etanol absolute 99,8, PESTINORM® Pest_Residual
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Ethyl alcohol
85933.290EA 455 PLN
85933.290 85933.320
Etanol absolute 99,8, PESTINORM® Pest_Residual
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Temp. Zapłonu: 12
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml