Drukuj
VWR® Miernik laboratoryjny wieloparametrowy pHenomenal® MD 8000 L
Dostawca: Avantor
VWR® pHenomenal®
665-0498EA 3145 PLN
665-0498 665-0499
VWR® Miernik laboratoryjny wieloparametrowy pHenomenal® MD 8000 L
Mierniki elektrochemiczne Mierniki pH i mierniki wieloparametrowe
Te mierniki cyfrowe łączą sześć parametrów w jednym urządzeniu: pH, mV, temperaturę, przewodność, rozpuszczony tlen i zmętnienie. Technologia IDP optymalizuje użytkowanie i ułatwia pomiar (nie ma potrzeby ponownej kalibracji przy zmianie miernika i regulacji ustawień miernika). Zmierzone dane są kompletne z numerem seryjnym, ustawieniami i danymi kalibracyjnymi.
  • Jeden uniwersalny kanał pomiarowy
  • Rozpoznawanie czujnika cyfrowego: mierzony parametr i ustawienia są rozpoznawane automatycznie
  • Nadaje się do inteligentnych sond cyfrowych (IDP)
  • Nadaje się do pomiarów z długością kabla do 100 metrów
  • 4500-punktowa pamięć
  • Czytelny, podświetlany, czarno-biały wyświetlacz graficzny
  • Niskie zużycie energii (1000 godzin pracy)
Dodatkowe informacje: 665-0498 zawiera miernik, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, CD ROM z instrukcją, zlewkę plastikową 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7, zasilacz wtykowy, elektrodę pH pHenomenal IDP 721, kabel USB.
665-0499 zawiera miernik, stojak, 4 baterie LR06, krótką instrukcję, CD ROM z instrukcją, zlewkę plastikową 50 ml, bufor 50 ml 4, bufor 50 ml 7, zasilacz wtykowy, elektrodę pH pHenomenal IDP 721 LS, kabel USB.
Aby uzyskać dalsze informacje na temat innych dostępnych elektrod, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor.