Drukuj
VWR® Nitrile Green Rękawice nitrylowe
Dostawca: VWR Collection
112-5157EA 128 PLN
112-5157 112-5155 112-5156 112-5158 112-5154
VWR® Nitrile Green Rękawice nitrylowe
Rękawice
Te diagnostyczne jednorazowe rękawice ochronne są wykonane z nitrylu i zostały opracowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Nadają się do stosowania w zastosowaniach medycznych, przetwórstwie spożywczym i do ogólnych wymagań laboratoryjnych w obszarach innych niż niebezpieczne.
  • Bez chloru, białek lateksowych z naturalnej gumy i przyspieszaczy gumowych, szczególnie przyjazny dla skóry dla użytkowników z alergią na lateks
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Teksturowane opuszki palców zapewniają dodatkową przyczepność na mokro lub na sucho
  • Syntetyczna powłoka wewnętrzna dla szybkiego i łatwego zakładania rękawicy
  • Wygodny, mocny materiał rękawic zapewnia stabilność i komfort noszenia przez długi czas
Dzięki nowym, zrównoważonym i innowacyjnym metodom produkcji można zmniejszyć niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie zachować rękawicę przyjazną dla skóry i zapewniającą najlepszą ochronę przed patogenami przenoszonymi przez krew. W przypadku tej rękawicy proces produkcji został przeprojektowany tak, aby zredukować zużycie gazu, prądu elektrycznego i ograniczyć emisję CO2.
Certyfikaty: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS; Klasa wyrobu medycznego 1; PPE Kot. III
Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
Sposób pakowania: Dostarczany w praktycznym, 180/200-elementowym opakowaniu zapewniającym uproszczoną logistykę magazynową, zmniejszone okresy wymiany w miejscu pracy i mniej odpadów opakowaniowych.
Uwaga: * Grubość jest podwójnie mierzona, wartości minimalne.