Drukuj
Aquet, środek do mycia wyrobów szklanych i tworzyw sztucznych, SP Bel-Art
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F170940020 F170940050
BELAF170940020EA 734 PLN
BELAF170940020 BELAF170940050
Aquet, środek do mycia wyrobów szklanych i tworzyw sztucznych, SP Bel-Art
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Safe for glassware, plastics, and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
  • Convenient, pre-portioned pouches make one gallon of 1% solution
  • Not for use in automatic dishwashers