Drukuj
Okna optyczne na podczerwień
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
38384.KT 38391.KT 38392.KT 38393.KT 38395.KT 38397.KT 38399.KT 38413.KT 38414.KT 38415.KT 38416.KT 38417.KT 38420.KT 38423.KT 38425.KT 38426.KT 38427.KT 38428.KT 38429.KT 38430.KT 38433.KT 38435.KT 38436.KT 38438.KT 38443.KT 38445.KT 38446.KT 38447.KT 38449.KT 38451.KT 38452.KT 38453.KT 38454.KT 38455.KT 38457.KT 38458.KT 38461.KT 38467.KT 38469.KT 38470.KT 38473.KT 38476.KT 38478.KT 38481.KT 41740.KT 41744.KT 41883.KT 42145.KT 42146.KT 45944.KT
38384.KTEA 361 PLN
38384.KT 38391.KT 38392.KT 38393.KT 38395.KT 38397.KT 38399.KT 38413.KT 38414.KT 38415.KT 38416.KT 38417.KT 38420.KT 38423.KT 38425.KT 38426.KT 38427.KT 38428.KT 38429.KT 38430.KT 38433.KT 38435.KT 38436.KT 38438.KT 38443.KT 38445.KT 38446.KT 38447.KT 38449.KT 38451.KT 38452.KT 38453.KT 38454.KT 38455.KT 38457.KT 38458.KT 38461.KT 38467.KT 38469.KT 38470.KT 38473.KT 38476.KT 38478.KT 38481.KT 41740.KT 41744.KT 41883.KT 42145.KT 42146.KT 45944.KT
Okna optyczne na podczerwień
Szkło optyczne
These optical crystal windows are ideal for infrared spectroscopy.
  • Disc or rectangular
  • Polished or unpolished
A polishing kit is available for those who wish to polish their windows.