Drukuj
Okna optyczne
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45387.KS 45386.KS 45560.KS 45666.KS 45813.KS 45856.KS 45925.KS 45986.KS 46057.KS 46089.KS
45387.KSEA 2280 PLN
45387.KS 45386.KS 45560.KS 45666.KS 45813.KS 45856.KS 45925.KS 45986.KS 46057.KS 46089.KS
Okna optyczne
Szkło optyczne
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20