Drukuj
Żele ochronne do rąk, Physioderm® Proglove
Dostawca: FAWECO HAUTSCHUTZ
13699-001 13699-004
FAWE13699-001EA 5500 PLN
FAWE13699-001 FAWE13699-004
Żele ochronne do rąk, Physioderm® Proglove
Pielęgnacja skóry Kremy do skóry Kremy do rąk
Colourless, alcoholic gel protects skin from softening when wearing gloves or rubber boots.
  • Hamamelis and chitin protect the upper skin layer
  • Bisabolol and glycerine are soothing and nourishing
  • Free from perfume, preservatives, silicone and greases
Certyfikaty: HACCP-compliant
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904