Drukuj
Mieszadełko magnetyczne, PTFE, trójkątne
Dostawca: COWIE
001.425.14 001.455 SAN001.412
442-9225EA 77.5 PLN
442-9225 442-9255 COWISAN001.412
Mieszadełko magnetyczne, PTFE, trójkątne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Magnetic stirring bar which is ideal for dissolving solids and mixing sediments due to the scraper-like action on the base of the container.