Drukuj
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, ISO 5, 400 mm
Dostawca: VWR Collection
112-5129EA 2490 PLN
112-5129 112-5126 112-5125 112-5127 112-5128 112-5130
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, sterylne, ISO 5, 400 mm
Rękawice
Te miękkie rękawice nitrylowe są produkowane z karboksylowanego akrylonitrylu butadienu i zapewniają niezawodną, trwałą i wygodną ochronę dłoni podczas wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych.
  • Zaprojektowane dla ochrony długości łokcia
  • Oburęczne, zaprojektowane z mikro-teksturą na palcach i dłoni, mankiet zawijany
  • Nie wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego
  • Statyczny rozproszony
  • Jednorazowego użytku
Zalecane dla klas ISO 5 (FED-STD-209E klasa 100) lub wyższych pomieszczeń czystych.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; AQL 1,5
Sposób pakowania: Rękawice pakowane są w 1 parę / szt., 10 szt. / Worek pośredni, 5 woreczków pośrednich / worek główny, 4 worek / worek główny, w sumie 200 par.