Drukuj
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, nie sterylne, ISO 4
Dostawca: VWR Collection
112-5145EA 1920 PLN
112-5145 112-5146 112-5147 112-5148 112-5150 112-5149
VWR® Rękawice cleanroom, nitrylowe, nie sterylne, ISO 4
Rękawice
Miękkie rękawice nitrylowe VWR® są produkowane z karboksylowanego akrylonitrylu butadienu i zapewniają niezawodną, trwałą i wygodną ochronę dłoni podczas wymagających zastosowań w pomieszczeniach czystych.
  • Oburęczne, teksturowane palce i mankiet zawijany
  • Nie wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego
  • Statyczny-rozpraszający
  • Jednorazowego użytku
  • Nowa i unikalna formuła zapobiegająca lub minimalizująca alergię lub zapalenie skóry typu IV spowodowane użyciem siarki i większości akceleratorów w konwencjonalnym preparacie
  • Wysokie wydłużenie i miękkość zapewniają dodatkowy komfort podczas zakładania, aby zminimalizować zmęczenie palców podczas użytkowania
Zalecane dla klas ISO 4 (FED-STD-209E klasa 10) lub wyższych pomieszczeń czystych.
Certyfikaty: EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016; ASTM D412; ASTM D257, ESD S11.11; FTMS 101C-4046; IEST-RP-CC005.4; Kat. III; AQL 1,5
Sposób pakowania: 100 rękawic na podwójną torbę, 10 torebek na skrzynkę. Rękawice są zapakowane w podwójne worki w szczelnie zamkniętych workach z polietylenu. Każdy karton jest dwuścienny. Atrament odporny na działanie IPA stosowany jest na torbach i etykietach kartonowych.