Drukuj
Filtry strzykawkowe, oznaczone kolorami
Dostawca: MICROSOLV
58045-P25-C 58045-R25-C 58045-N25-C
MICS58045-P25-CEA 1310 PLN
MICS58045-P25-C MICS58045-R25-C MICS58045-N25-C
Filtry strzykawkowe, oznaczone kolorami
Filtry Filtry strzykawkowe
Colour coded low volume syringe filter for HPLC, CE or dissolution testing.
  • Hydrophilic membrane
  • Houding made from virgin medical grade PP
  • Retention volume of 90 µl