Drukuj
Nakrętka do pojemnika na mocz
Dostawca: Boettger
BOET06.065.0004EA 658 PLN
BOET06.065.0004
Nakrętka do pojemnika na mocz
Nakrętki Nakrętki do probówek
Screw closure is used for urine collection container. It is a fluid tight sealing screw cap with thread.
  • Used for identification marking
Sealing is completely uncomplicated and immediately comprehensible.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904