Drukuj
Butelki, wąska szyja, okrągłe
Dostawca: RIXIUS
9-3550-0250-28 9-3551-0100-28 9-3540-0010-18 9-3540-0030-18
RIXI9-3550-0250-28EA 1400 PLN
RIXI9-3550-0250-28 RIXI9-3551-0100-28 RIXI9-3540-0010-18 RIXI9-3540-0030-18
Butelki, wąska szyja, okrągłe
Butelki i butle Butle plastikowe
Wykonane z PET.
  • Przezroczyste lub oranżowe
  • Oranżowy kolor dla substancji wrażliwych na światło
  • Dobra odporność chemiczna
Okrągłe butelki używane do syropów farmaceutycznych.
Informacje do zamówienia: Zamknięcia należy zamawiać osobno.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904