Drukuj
Termocykler do qPCR, Q
Dostawca: Quantabio
95900-4C 95915-20
733-2630EA 94960 PLN
733-2630 733-2892
Termocykler do qPCR, Q
Cyklery do PCR
Cykler Q qPCR wykorzystuje opatentowaną technologię indukcji magnetycznej do szybkiego podgrzewania próbek, w połączeniu z powietrzem wymuszonym przez wentylator do chłodzenia w celu uzyskania wyników w zaledwie 25 minut. Dostępny w modelach dwu- lub czterokanałowych, solidny system optyczny rejestruje wszystkie kanały jednocześnie i umożliwia wykonywanie najszybszych testów multipleksowych.
  • Ultraszybka akwizycja danych — 35 cykli w 25 minut (czasy cyklu uzyskane z szybkimi cyklami mastermiksów i krótkimi projektami testów amplikonów ukierunkowanych na