Drukuj
Pirydyna ≥99.5%, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
6730-25EA 1760 PLN
6730-25
Pirydyna ≥99.5%, ChromAR® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Macron Fine Chemicals™
Pirydyna
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formuła: C₅H₅N
MW: 79,1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115,5 °C
Gęstość: 0,98
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Jednostka: 1486
ADR: 3,
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/97/790797.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) min. 99.5 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (KF) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
at 340 nm max. 0.07
at 350 nm max. 0.02
at 400 nm max. 0.01