Drukuj
Bulion z dekstrozy ziemniaczanej, do mikrobiologii, Sigma Aldrich
Dostawca: Merck
P6685-1KG P6685-250G
SIALP6685-1KGEA 2120 PLN
SIALP6685-1KG SIALP6685-250G
Bulion z dekstrozy ziemniaczanej, do mikrobiologii, Sigma Aldrich
Media do mikrobiologii Podłoża sypkie do mikrobiologii
Contains infusion from potatoes plus glucose.
  • pH (24 g/l, water): 4,2 –6,2
Recommended use at 24,0 g per litre.
Sposób pakowania: Packed in poly bottle.