Wodorotlenek sodu 0.1 N, roztwór volumetryczny, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Dostawca: PanReac AppliChem
|
Niebezpieczeństwo
|
181693.1211
181693.1214
181693.1315
APPC181693.1211EA
140
PLN
APPC181693.1211
APPC181693.1214
APPC181693.1315
Wodorotlenek sodu 0.1 N, roztwór volumetryczny, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Gęstość: 1,004 kg/l Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1824 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20 °C) | 0.999 - 1.001 |