Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1N) volumetric solution
Dostawca: PanReac AppliChem
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 1780 PLN
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1N) volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.011 kg/l
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001